7-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
OR400016-25G
APOSOR400016-25GEA 120 EUR
APOSOR400016-25G
7-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona
7-Cloro-4H-3,1-benzoxazina-2,4(1H)-diona
Formula: C₈H₄ClNO₃
MW: 197,58 g/mol
Pto. de fusión: 255…259 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090431
Núm. CAS: 40928-13-0