4-Methylisatoic anhydride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400018-1G OR400018-5G
APOSOR400018-1GEA 60.9 EUR
APOSOR400018-1G APOSOR400018-5G
4-Methylisatoic anhydride 97%
4-Methylisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₃
MW: 177,1568 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03426400
Núm. CAS: 63480-11-5