3-Bromoisatoic anhydride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
8-Bromo-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR400020-1G
OR400020-5G
OR400020-25G
APOSOR400020-1GEA
34.8
EUR
APOSOR400020-1G
APOSOR400020-5G
APOSOR400020-25G
3-Bromoisatoic anhydride
3-Bromoisatoic anhydride
Formula:
C₈H₄BrNO₃ MW: 242,0300 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06738735 Núm. CAS: 331646-98-1 |