7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR400051-1G OR400051-250MG
APOSOR400051-1GEA 277 EUR
APOSOR400051-1G APOSOR400051-250MG
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
7-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Formula: C₈H₅BrO₂
MW: 213,0300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03160589
Núm. CAS: 519018-52-1