2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR400055-1G OR400055-5G
APOSOR400055-1GEA 69.6 EUR
APOSOR400055-1G APOSOR400055-5G
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
2-Methoxy-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
MW: 178.1448 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035891
Núm. CAS: 10496-75-0