5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR400057-1G OR400057-5G OR400057-25G
APOSOR400057-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400057-1G APOSOR400057-5G APOSOR400057-25G
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
5-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO₂
Pto. de fusión: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04128999
Núm. CAS: 42298-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III