(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-chlorophenylacetic acid
OR400058-25G OR400058-5G
APOSOR400058-25GEA 230 EUR
APOSOR400058-25G APOSOR400058-5G
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,4900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09032951
Núm. CAS: 52864-56-9