5,6-Dihydroxyindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR40006-1G
OR40006-5G
APOSOR40006-1GEA
92.8
EUR
APOSOR40006-1G
APOSOR40006-5G
5,6-Dihydroxyindole 98%
5,6-Dihydroxyindole
Formula:
C₈H₇NO₂ MW: 149,149 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00798933 Núm. CAS: 3131-52-0 EINECS: 412-130-9 |