Methyl-4-bromosalicylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400066-1G OR400066-25G
APOSOR400066-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400066-1G APOSOR400066-25G
Methyl-4-bromosalicylate
Methyl-4-bromosalicylate
Formula: C₈H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780736
Núm. CAS: 22717-56-2