6-Bromo-o-anísaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
OR400072-1G OR400072-250MG
APOSOR400072-1GEA 0 EUR
APOSOR400072-1G APOSOR400072-250MG
6-Bromo-o-anísaldehído
6-Bromo-o-anísaldehído
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059232
Núm. CAS: 126712-07-0