2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400081-1G OR400081-250MG OR400081-5G
APOSOR400081-1GEA 50.9 EUR
APOSOR400081-1G APOSOR400081-250MG APOSOR400081-5G
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-3-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,04 g/mol
Pto. de fusión: 67…69 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09834663
Núm. CAS: 10401-18-0