Ácido 2-bromo-6-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
OR400083-1G OR400083-25G OR400083-5G
APOSOR400083-1GEA 0 EUR
APOSOR400083-1G APOSOR400083-25G APOSOR400083-5G
Ácido 2-bromo-6-metoxibenzoico
Ácido 2-bromo-6-metoxibenzoico
Formula: C₈H₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800732
Núm. CAS: 31786-45-5