1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-6-methoxyacetophenone
OR400097-1G OR400097-5G
APOSOR400097-1GEA 29 EUR
APOSOR400097-1G APOSOR400097-5G
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
1-(2-Bromo-6-methoxyphenyl)ethanone
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD22573041
Núm. CAS: 380225-68-3