5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(5-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
OR400108-25G
APOSOR400108-25GEA 134 EUR
APOSOR400108-25G
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
5'-Bromo-2'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Pto. de fusión: 38…39 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03789141
Núm. CAS: 16740-73-1
UN: 3261
ADR: 8,III