4-Bromo-2-iodotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400110-25G OR400110-5G
APOSOR400110-25GEA 0 EUR
APOSOR400110-25G APOSOR400110-5G
4-Bromo-2-iodotolueno 98%
4-Bromo-2-iodotolueno
Formula: C₇H₆BrI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780671
Núm. CAS: 260558-15-4