4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Proveedor: Apollo Scientific
OR400118-5G
APOSOR400118-5GEA 60.9 EUR
APOSOR400118-5G
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
4-Bromo-5-methylbenzene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987757
Núm. CAS: 102169-44-8