5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40013-1G OR40013-250MG
APOSOR40013-1GEA 50.9 EUR
APOSOR40013-1G APOSOR40013-250MG
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
5-Bromobenzofuran-3(2H)-one
Formula: C₈H₅BrO₂
Pto. de fusión: 102…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738724
Núm. CAS: 54450-20-3