6-Iodoanthranilic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-6-iodobenzoic acid
OR400135-100MG OR400135-1G OR400135-250MG
APOSOR400135-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR400135-100MG APOSOR400135-1G APOSOR400135-250MG
6-Iodoanthranilic acid 98%
6-Iodoanthranilic acid
Formula: C₇H₆INO₂
MW: 263.0300 g/mol
Pto. Ebullición: 372 °C/760mmHg
Pto. de fusión: 145…147 °C
Pto. de inflamación: 178.9 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774160
Núm. CAS: 20776-52-7