4-Iodo-3-nitrobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
OR400138-1G OR400138-25G OR400138-5G
APOSOR400138-1GEA 0 EUR
APOSOR400138-1G APOSOR400138-25G APOSOR400138-5G
4-Iodo-3-nitrobenzoato de metilo
4-Iodo-3-nitrobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆INO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08064223
Núm. CAS: 89976-27-2