6-Bromo-3-coumaranone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromobenzofuran-3(2H)-one
OR40014-5G OR40014-1G OR40014-250MG
APOSOR40014-5GEA 317 EUR
APOSOR40014-5G APOSOR40014-1G APOSOR40014-250MG
6-Bromo-3-coumaranone
6-Bromo-3-coumaranone
Formula: C₈H₅BrO₂
MW: 213,0281 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08437617
Núm. CAS: 201809-69-0