4-Bromo-3-nitrobenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
OR400141-25G
APOSOR400141-25GEA 126 EUR
APOSOR400141-25G
4-Bromo-3-nitrobenzaldehído
4-Bromo-3-nitrobenzaldehído
Formula: C₇H₄BrNO₃
MW: 230,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00204031
Núm. CAS: 163596-75-6