Ácido 4-iodo-3-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR400150-1G OR400150-5G OR400150-25G
APOSOR400150-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400150-1G APOSOR400150-5G APOSOR400150-25G
Ácido 4-iodo-3-nitrobenzoico 97%
Ácido 4-iodo-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄INO₄
MW: 293,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00502399
Núm. CAS: 35674-27-2