2-Amino-3-clorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400160-5G
APOSOR400160-5GEA 186 EUR
APOSOR400160-5G
2-Amino-3-clorofenol
2-Amino-3-clorofenol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848418
Núm. CAS: 56962-00-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III