4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
OR400179-1G OR400179-5G OR400179-250MG
APOSOR400179-1GEA 37.7 EUR
APOSOR400179-1G APOSOR400179-5G APOSOR400179-250MG
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
4-Bromo-5-methyl-2-nitroaniline
Formula: C₇H₇BrN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619131
Núm. CAS: 827-32-7