4-Iodo-2-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Iodo-1-methoxy-2-nitrobenzene
OR400184-5G
APOSOR400184-5GEA 97.3 EUR
APOSOR400184-5G
4-Iodo-2-nitroanísol
4-Iodo-2-nitroanísol
Formula: C₇H₆INO₃
MW: 279,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060933
Núm. CAS: 52692-09-8