1-Bromo-3-(metilsulfonil)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-(methylsulphonyl)benzene
OR40020-25G OR40020-5G
APOSOR40020-25GEA 55.1 EUR
APOSOR40020-25G APOSOR40020-5G
1-Bromo-3-(metilsulfonil)benceno
1-Bromo-3-(metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₇BrO₂S
Pto. de fusión: 102…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095326
Núm. CAS: 34896-80-5