Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400205-1G OR400205-5G OR400205-25G
APOSOR400205-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400205-1G APOSOR400205-5G APOSOR400205-25G
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Methyl-2-chloro-5-iodobenzoate
Formula: C₈H₆ClIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779253
Núm. CAS: 620621-48-9