3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400210-1G OR400210-5G OR400210-25G
APOSOR400210-1GEA 88.6 EUR
APOSOR400210-1G APOSOR400210-5G APOSOR400210-25G
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703367
Núm. CAS: 80410-57-7