2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
OR400229-1G OR400229-5G
APOSOR400229-1GEA 59.6 EUR
APOSOR400229-1G APOSOR400229-5G
2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
2-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
MW: 147,1700 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847156
Núm. CAS: 53078-69-6