4-Ethynylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400230-1G OR400230-25G OR400230-5G
APOSOR400230-1GEA 34.8 EUR
APOSOR400230-1G APOSOR400230-25G APOSOR400230-5G
4-Ethynylbenzoic acid 95%
4-Ethynylbenzoic acid
Formula: C₉H₆O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00168819
Núm. CAS: 10602-00-3