4-Methoxypyrimidin-2-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-methoxypyrimidine
OR40024-1G OR40024-250MG
APOSOR40024-1GEA 24.8 EUR
APOSOR40024-1G APOSOR40024-250MG
4-Methoxypyrimidin-2-amine
4-Methoxypyrimidin-2-amine
Formula: C₅H₇N₃O
MW: 125,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00619233
Núm. CAS: 155-90-8