Methyl-2-methoxy-4-methylbenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR400251-25G OR400251-5G
APOSOR400251-25GEA 0 EUR
APOSOR400251-25G APOSOR400251-5G
Methyl-2-methoxy-4-methylbenzoate
Methyl-2-methoxy-4-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782177
Núm. CAS: 81245-24-1