4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR40029-1G OR40029-10G OR40029-5G
APOSOR40029-1GEA 273 EUR
APOSOR40029-1G APOSOR40029-10G APOSOR40029-5G
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213154
Núm. CAS: 65113-25-9