Ácido (2,4,6-trimetoxifenil)metabórico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4,6-Trimethoxybenzeneboronic acid, (2,4,6-Trimethoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2,4,6-trimethoxyphenyl)borane
OR4003-1G
OR4003-5G
APOSOR4003-1GEA
89.9
EUR
APOSOR4003-1G
APOSOR4003-5G
Ácido (2,4,6-trimetoxifenil)metabórico 97%
Ácido (2,4,6-trimetoxifenil)metabórico
Formula:
C₉H₁₃BO₅ MW: 212.01 g/mol Pto. de fusión: 96…100 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD01114642 Núm. CAS: 135159-25-0 |