Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400300-1G OR400300-250MG OR400300-5G
APOSOR400300-1GEA 0 EUR
APOSOR400300-1G APOSOR400300-250MG APOSOR400300-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Formula: C₉H₈BrClO₂
Pto. Ebullición: 149…152 °C/8mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06804577
Núm. CAS: 668262-52-0