Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-bromo-2-bromomethylbenzoate
OR400314-1G OR400314-25G OR400314-5G
APOSOR400314-1GEA 52.2 EUR
APOSOR400314-1G APOSOR400314-25G APOSOR400314-5G
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-4-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307,97 g/mol
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114319
Núm. CAS: 78471-43-9