1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400334-1G OR400334-5G OR400334-25G
APOSOR400334-1GEA 21.9 EUR
APOSOR400334-1G APOSOR400334-5G APOSOR400334-25G
1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
1-Ethynyl-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₅NO₂
Pto. de fusión: 148…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024794
Núm. CAS: 937-31-5