6-Bromo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400397-1G OR400397-5G
APOSOR400397-1GEA 0 EUR
APOSOR400397-1G APOSOR400397-5G
6-Bromo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one 95%
6-Bromo-1,4-dihydro-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Formula: C₈H₆BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972273
Núm. CAS: 1017783-09-3