3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40040-1G OR40040-5G
APOSOR40040-1GEA 75.4 EUR
APOSOR40040-1G APOSOR40040-5G
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride 96%
3-(Boc-aminomethyl)azetidine hydrochloride
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861760
Núm. CAS: 91188-15-7