3-Iodo-4-nitrofenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR400409-5G
APOSOR400409-5GEA 130 EUR
APOSOR400409-5G
3-Iodo-4-nitrofenol
3-Iodo-4-nitrofenol
Formula: C₆H₄INO₃
MW: 265,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11617270
Núm. CAS: 50590-07-3