1,2-Bencenodimetanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40041-25G OR40041-5G
APOSOR40041-25GEA 0 EUR
APOSOR40041-25G APOSOR40041-5G
1,2-Bencenodimetanol 98%
1,2-Bencenodimetanol
Formula: C₈H₁₀O₂
Pto. de fusión: 59…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004626
Núm. CAS: 612-14-6
EINECS: 210-293-9