4-Iodo-3-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Iodo-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR400414-25G OR400414-5G
APOSOR400414-25GEA 85.7 EUR
APOSOR400414-25G APOSOR400414-5G
4-Iodo-3-nitroanísol
4-Iodo-3-nitroanísol
Formula: C₇H₆INO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024195
Núm. CAS: 58755-70-7