Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40042-1G OR40042-5G OR40042-25G
APOSOR40042-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40042-1G APOSOR40042-5G APOSOR40042-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₉H₉NO₆
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203667
Núm. CAS: 42590-00-1