2-Amino-6-clorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400447-25G OR400447-5G
APOSOR400447-25GEA 281 EUR
APOSOR400447-25G APOSOR400447-5G
2-Amino-6-clorofenol
2-Amino-6-chlorophenol
Formula: C₆H₆ClNO
MW: 143,5700 g/mol
Pto. de fusión: 80…81 °C
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07801210
Núm. CAS: 38191-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III