Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
OR40045-100G
OR40045-250G
OR40045-25G
APOSOR40045-100GEA
55.1
EUR
APOSOR40045-100G
APOSOR40045-250G
APOSOR40045-25G
Di(N-succinimidyl) carbonate 97%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formula:
C₉H₈N₂O₇ MW: 256.17 g/mol Pto. de fusión: 190 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009767 Núm. CAS: 74124-79-1 EINECS: 277-730-3 |