5-Chlorobenzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR400452-25G
OR400452-5G
APOSOR400452-25GEA
91.5
EUR
APOSOR400452-25G
APOSOR400452-5G
5-Chlorobenzoxazole
5-Chlorobenzoxazole
Formula:
C₇H₄ClNO MW: 153,57 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00216939 Núm. CAS: 17200-29-2 |