2-Hydroxypyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Pyrazin-2(1H)-one, 2(1H)-Pyrazinone, 2-Pyrazinol
OR40046-1G OR40046-5G
APOSOR40046-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40046-1G APOSOR40046-5G
2-Hydroxypyrazine 95%
2-Hydroxypyrazine
Formula: C₄H₄N₂O
MW: 96,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233966
Núm. CAS: 6270-63-9