Ácido 3-cloro-2-metoxifenilborónico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR400468-1G OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA 26.1 EUR
APOSOR400468-1G APOSOR400468-250MG
Ácido 3-cloro-2-metoxifenilborónico 99%
Ácido 3-cloro-2-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BClO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08277278
Núm. CAS: 179898-50-1