3-Benciloxibenzaldehído 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 3-Benzyloxybenzaldehyde

OR400472-25G OR400472-5G
APOSOR400472-25GEA 60.9 EUR
APOSOR400472-25G APOSOR400472-5G
3-Benciloxibenzaldehído 98%
3-Benciloxibenzaldehído
Formula: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Pto. de fusión: 55…59 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003367
Núm. CAS: 1700-37-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR