Ácido 3-(benciloxi)benzoico
Proveedor: Apollo Scientific
OR400474-1G OR400474-5G
APOSOR400474-1GEA 0 EUR
APOSOR400474-1G APOSOR400474-5G
Ácido 3-(benciloxi)benzoico
Ácido 3-(benciloxi)benzoico
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00527901
Núm. CAS: 69026-14-8